Learn More
Bureta de clase B de cavidad única acrílica Azlon™
Código de producto. 10420655
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10420655 50 ml cada uno
12044637 25 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10420655 Proveedor Azlon N.º de proveedor BDH118T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.18€
    53.00€ / paquete de 1
    Ahorro 12.18€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Adecuada para su uso con la mano izquierda o derecha. La bureta de clase B de cavidad única acrílica Azlon™ es ideal para laboratorios de enseñanza, especialmente en aquellos en los que se producen roturas con frecuencia.
Adecuada para su uso con la mano izquierda o derecha. La bureta de clase B de cavidad única acrílica Azlon™ es ideal para laboratorios de enseñanza, especialmente en aquellos en los que se producen roturas con frecuencia.
  • Construcción acrílica para mayor fuerza y transparencia
  • Las graduaciones se imprimen en negro según la precisión de ISO 385 clase B
  • Adecuado para su uso en laboratorios educativos, especialmente en los que a menudo se producen roturas
  • No se ve afectada por la mayoría de las soluciones acuosas diluidas, aunque no es adecuada para su uso con disolventes orgánicos
  • Cuando se gira la llave de paso 90°, se puede usar con la mano derecha o la izquierda
  • Las llaves de paso se pueden retirar para facilitar la limpieza
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Acrílico
Graduaciones 0,1 ml
Para utilizar con (aplicación) Uso con la mano izquierda y derecha
Incluye Llaves de paso de PMP/polietileno
Báscula Negro
Material de la llave de paso PMP, PTFE
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta de un solo calibre
Class Clase B
Certificaciones/conformidad ISO 385