Learn More
Azlon™ Bureta acrílica
Código de producto. 12033903
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12033903 25 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12033903 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor BDH112T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.20€
    46.52€ / paquete de 1
    Ahorro 10.68€
    18% Descuento
En stock
Bureta acrílica Azlon™ adecuada para su uso en la educación, la investigación o en laboratorios industriales, especialmente en lugares donde se producen roturas a menudo.
  • Adecuada para su uso en la asistencia a domicilio, especialmente en lugares donde se producen roturas a menudo
  • Precisión de clase B
  • Ideal para su uso en entornos educativos
  • Se suministra con llaves de paso de PMP/PP
  • Cada bureta se suministra con una ficha técnica
  • Las buretas acrílicas transparentes resistentes a roturas están serigrafiadas en negro con una precisión de la clase B.
  • No se ven afectadas por la mayoría de las soluciones acuosas diluidas (excepto amoníaco y HF), pero no son adecuadas para etanol ni disolventes orgánicos
  • Calibrados individualmente
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Acrílico
Graduaciones 0,1 ml
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios educativos, especialmente en lugares donde se producen roturas a menudo
N.° por paquete 1 unidad
Incluye Llave de paso
Material de la llave de paso PMP, PTFE
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta
Class Clase B
Certificaciones/conformidad ISO 385