Learn More
Azlocillin sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16470978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470978 5 g 5 g
16452219 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16470978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0529A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Azlocillin sodium salt (Sodium azlocillin), a semisynthetic penicillin, is a broad spectrum β-lactam antibiotic. Azlocillin sodium salt shows antipseudomonal activity, and also potent against the malarial parasite Plasmodium falciparum.
Azlocillin sodium salt (Sodium azlocillin), a semisynthetic penicillin, is a broad spectrum β-lactam antibiotic. Azlocillin sodium salt shows antipseudomonal activity, and also potent against the malarial parasite Plasmodium falciparum.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azlocillin sodium salt
Forma física Solid
CAS 37091-65-9
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N5NaO6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Sodium azlocillin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (206.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (13.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC([C@H](NC(N3CCNC3=O)=O)C4=CC=CC=C4)=O)N1C2=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 483.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.47
Porcentaje de pureza 98.0%