Learn More
Azitromicina N-Etilo, TRC
Código de producto. 30135739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135739 1 g 1 g
30006347 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA9270101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92594-45-1
Fórmula molecular C39H74N2O12
Peso molecular (g/mol) 763.01
Sinónimo [2R-(2R*,3S*,4R*,5R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*,14R*)]-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2,6-diethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, Azithromycin N-ethyl
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metil-tetrahidropiran-2-il]oxi-2,6-dietil-3,4,10-trihidroxi-13-[(2R,5S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetil-tetrahidropiran-2-il]oxi-3,5,8,10,12,14-hexametil-1-oxa-6-azciclopentadecan-15-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2CC(C)(OC)[C@@H](O)C(C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)CC(C3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(CC)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azithromycin N-Ethyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C39H74N2O12/c1-15-28-39(11,47)32(43)25(7)41(16-2)20-21(3)18-37(9,46)34(53-36-30(42)27(40(12)13)17-22(4)49-36)23(5)31(24(6)35(45)51-28)52-29-19-38(10,48-14)33(44)26(8)50-29/h21-34,36,42-44,46-47H,15-20H2,1-14H3/t21-,22-,23+,24-,25-,26?,27?,28-,29+,30?,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38?,39-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 762.5242
Porcentaje de pureza >95%