Learn More
Azithromycin, MedChemExpress
Código de producto. 16427346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16427346 100 mg 100 miligramos
16481266 200 mg 200 miligramos
16473397 50 mg 50 miligramos
16491866 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16427346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17506
MedChemExpress Azithromycin is a macrolide antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Azithromycin is a macrolide antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azithromycin
Forma física Solid
CAS 83905-01-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H72N2O12
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo CP 62993
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.51 mM)
SMILES C[C@@H]([C@@H]([C@@](C(O[C@@H]([C@@](C)(O)[C@@H]1O)CC)=O)([H])C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@@]2(C)OC)[C@H]([C@](O)(C[C@H](CN([C@@H]1C)C)C)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]3N(C)C)([H])[C@@H]3O
Peso molecular (g/mol) 748.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 748.98
Porcentaje de pureza 98.0%