Learn More
Azithromycin dihydrate, Thermo Scientific™
Azithromycin dihydrate, CAS # 117772-70-0, is an azalide derived from erythromycin that shows antibacterial activity.
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66740.06
244.30 EUR hasta el 2026-07-03
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27965" para aplicar la oferta.
Cantidad 5g
Código de producto. 15498209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    314.65€ / 5 g
    Ahorro 34.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Azithromycin dihydrate is the dihydrate form of azithromycin, an azalide derived from erythromycin, that shows antibacterial activity
• Azithromycin dihydrate reversibly binds to the 23S rRNA of the 50S ribosomal subunit of the bacterial ribosome of susceptible microorganisms, inhibiting the translocation step of protein synthesis by preventing the assembly of the 50S ribosomal subunit. This inhibits bacterial protein synthesis and cell growth, causing cell death
Application
• Azithromycin dihydrate shows anti-immunomodulatory and anti-inflammatory activities
• It shows antimalarial activity against Plasmodium falciparum and P. vivax, which are multidrug-resistant species
• In the laboratory, azithromycin dihydrate has been used in blocking buffer for indirect immunofluorescence
• It has been used in U87 cells for cell viability assay and flow cytometry analysis to study the Zika virus infection in glial cells
• Azithromycin dihydrate has been used in experiments to compare its antibacterial activity with PYRRO-C3D against Streptococcus pneumoniae biofilms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Azithromycin dihydrate
White
>110°C (230°F)
C38H76N2O14
717°C
Soluble in DMSO at 20mg/mL; Also soluble in chloroform or ethylene chloride
CCC1C(C(C(N(CC(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)O)C)C)C)O)(C)O.O.O
785.026
785.01
117772-70-0
5g
Air sensitive
MFCD01862248
N-Methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycin A; CP-62993
SRMPHJKQVUDLQE-GTCGPNQGSA-N
(2R,3S,4S,5R,8R,10R,11R,12S,13R,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-o
131845180
98%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Azithromycin dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Azithromycin hydrate
SDS Documentos