Learn More
Azitromicina B, TRC
Código de producto. 17954725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954725 2.5 mg 2.50 miligramo
17954485 10 mg 10 miligramos
17951725 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17954725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA9270052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 307974-61-4
Fórmula molecular C38H72N2O11
Peso molecular (g/mol) 732.99
Sinónimo 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-4,10-dihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3R,4R,5R,8R,10R,11R,12R,13S,14R)- (9CI), 3-Deoxyazithromycin, Azitromycin B, Azithromycin Imp. B (EP)
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azithromycin B
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Porcentaje de pureza >95%