Learn More
R&D Systems™ Azithromycin
Código de producto. 18035262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18035262 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18035262 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3771/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.42€
    175.35€ / 50 miligramos
    Ahorro 18.07€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Antibiotic; inhibits 50S ribosomal subunit formation and elongation at transpeptidation
Azithromycin is a macrolide antibiotic. Inhibits 50S ribosomal subunit formation and elongation at transpeptidation step in gram-positive and gram-negative organisms. Orally active with improved pharmacokinetics over erythromycin in mouse models. Inhibits autophagy. Predicted to disrupt binding of SARS-CoV-2 spike protein to ACE2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azithromycin
CAS 83905-01-5
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C38H72N2O12
Formula Weight (peso de la fórmula) 748.98
Tipo de producto Azithromycin
Pureza 99%
Peso molecular 749.00