Learn More
Azitromicina-13-O-descladinosil-6-N-desmetil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311128 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311128 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10386100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Descladinose 6-N-Desmethyl Azithromycin
CAS 111247-94-0
Nombres de analitos o componentes Descladinose 6-N-Desmethyl Azithromycin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C29 H56 N2 O9
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Azithromycin-13-O-descladinosyl-6-N-desmethyl, 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-, 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [2R-(2R*,3S*,4R*,5R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*,14R*)]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-Ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, CP 60300
Fórmula InChI InChI=1S/C29H56N2O9/c1-11-21-29(8,37)24(34)19(6)30-14-15(2)13-28(7,36)25(17(4)22(32)18(5)26(35)39-21)40-27-23(33)20(31(9)10)12-16(3)38-27/h15-25,27,30,32-34,36-37H,11-14H2,1-10H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27+,28-,29-/m1/s1
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-2-etil-3,4,10,13-tetrahidroxi-3,5,8,10,12,14-hexametil-1-oxa-6-azaciclopentadecan-15-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 576.76
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.3986 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.