Learn More
Azinfos-metil-d6 (dimetil-d6), CDN
Product Code. 30328463
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Unit Size:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30328463 0.005 g 0.01 g
30314815 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30328463 Supplier CDN Supplier No. CDND80660.005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Azinphos-methyl D6 (dimethyl D6)
CAS 2118245-28-4
Fórmula molecular C10 2H6 H6 N3 O3 P S2
Cantidad 0.005 g
Sinónimo Azinphos-methyl D6, Azinphos-methyl D6 (dimethyl D6)
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H12N3O3PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-13-10(14)8-5-3-4-6-9(8)11-12-13/h3-6 H,7H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(OC([2 H])([2 H])[2 H])SCN1N=Nc2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 3-[bis(trideuteriometoxi)fosfinotioilsulfanilmetil]-1,2,3-benzotriazin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 323.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0434 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 95% Chemical Purity