Learn More
Azimsulfuron, TRC
Código de producto. 30133791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133791 50 mg 50 miligramos
17904505 25 mg 25 miligramos
17902855 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133791 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA29014550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120162-55-2
Fórmula molecular C13 H16 N10 O5 S
Peso molecular (g/mol) 424.4
Sinónimo N-[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-1H-pyrazole-5-sulfonamide, Azimsulfuron, DPX 47, DPX-A 8947, Gulliver, IN-A 8947
Nombre IUPAC 1-(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)-3-[2-metil-4-(2-metiltetrazol-5-il)pirazol-3-il]sulfonilurea
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(cnn2C)c3nnn(C)n3)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azimsulfuron
Nombres de analitos o componentes Azimsulfuron
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N10O5S/c1-22-11(7(6-14-22)10-18-21-23(2)19-10)29(25,26)20-13(24)17-12-15-8(27-3)5-9(16-12)28-4/h5-6H,1-4H3,(H2,15,16,17,20,24)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.1026
Porcentaje de pureza >95%