Learn More
Azimsulfurón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325981 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325981 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10355000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azimsulfuron
CAS 120162-55-2
Nombres de analitos o componentes Azimsulfuron
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H16 N10 O5 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N10O5S/c1-22-11(7(6-14-22)10-18-21-23(2)19-10)29(25,26)20-13(24)17-12-15-8(27-3)5-9(16-12)28-4/h5-6H,1-4H3,(H2,15,16,17,20,24)
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(cnn2C)c3nnn(C)n3)n1
Nombre IUPAC 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-[2-metil-4-(2-metiltetrazol-5-il)pirazol-3-il]sulfonilurea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 424.4
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.1026 g/mol