Learn More
Azimilide dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16487476
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487476 100 mg 100 miligramos
16453547 50 mg 50 miligramos
16450008 5 mg 5 miligramos
16437528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487476 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18600A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Azimilide (NE-10064) dihydrochloride is a class III antiarrhythmic compound, inhibits I(Ks) and I(Kr) in guinea-pig cardiac myocytes and I(Ks) (minK) channels expressed in Xenopus oocytes.
Azimilide (NE-10064) dihydrochloride is a class III antiarrhythmic compound, inhibits I(Ks) and I(Kr) in guinea-pig cardiac myocytes and I(Ks) (minK) channels expressed in Xenopus oocytes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azimilide dihydrochloride
CAS 149888-94-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30Cl3N5O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo NE-10064 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 2.22 mg/mL (4.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.67 mg/mL (3.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCCCN2CCN(C)CC2)C(CN1/N=C/C3=CC=C(C4=CC=C(Cl)C=C4)O3)=O.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 530.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.88
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation