Learn More
Azilsartan, TRC
Código de producto. 30137778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137778 250 mg 250 miligramos
18022850 50 mg 50 miligramos
18040750 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA926900250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147403-03-0
Fórmula molecular C25 H20 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 456.45
Sinónimo Azilsartan, 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 1-[[2'-(2,5-dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-, 1-[[2'-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-Ethoxy-1-([4-[2-(5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]phenyl]methyl)-1H-1,3-benzodiazole-7-carboxylic acid, 2-Ethoxy-1-[[2'-(4,5-dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-Ethoxy-1-[[2'-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-Ethoxy-3-[[4-[2-(5-oxo-2H-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylic acid, Azilva, TAK 536
Nombre IUPAC 2-etoxi-3-[[4-[2-(5-oxo-2H-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxílico ácido
SMILES CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C5=NC(=O)ON5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azilsartan
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H20N4O5/c1-2-33-24-26-20-9-5-8-19(23(30)31)21(20)29(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-27-25(32)34-28-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,30,31)(H,27,28,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.1434
Porcentaje de pureza >95%