Learn More
Azilsartán, Mikromol™
Descripción
Azilsartán
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azilsartan |
| CAS | 147403-03-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Azilsartan |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H20 N4 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-[[2'-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-Ethoxy-1-[[2'-(4,5-dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-Ethoxy-1-[[2'-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid, Azilsartan, Azilva, TAK 536 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H20N4O5/c1-2-33-24-26-20-9-5-8-19(23(30)31)21(20)29(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-27-25(32)34-28-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,30,31)(H,27,28,32) |
| SMILES | CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C5=NC(=O)ON5 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-etoxi-3-[[4-[2-(5-oxo-2H-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxílico |
| Mostrar más |