Learn More
Azilsartan Medoxomil, TRC
Código de producto. 30133130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133130 500 mg 500 miligramos
30008741 100 mg 100 miligramos
30012697 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA926910500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 863031-21-4
Fórmula molecular C30 H24 N4 O8
Peso molecular (g/mol) 568.53
Sinónimo 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 1-[[2'-(2,5-dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-, (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl ester, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 2-ethoxy-1-[[2'-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Azilsartan Medoxomil, TAK 491
Nombre IUPAC (5-metil-2-oxo-1,3-dioxol-4-il)metil 2-etoxi-3-[[4-[2-(5-oxo-4H-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato
SMILES CCOc1nc2cccc(C(=O)OCC3=C(C)OC(=O)O3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5C6=NOC(=O)N6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azilsartan Medoxomil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H24N4O8/c1-3-38-28-31-23-10-6-9-22(27(35)39-16-24-17(2)40-30(37)41-24)25(23)34(28)15-18-11-13-19(14-12-18)20-7-4-5-8-21(20)26-32-29(36)42-33-26/h4-14H,3,15-16H2,1-2H3,(H,32,33,36)
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.1594
Porcentaje de pureza >95%