Learn More
Azilsartan medoxomil, MedChemExpress
Código de producto. 16488747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488747 5 mg 5 miligramos
16466148 10 mg 10 miligramos
16442287 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14736
MedChemExpress Azilsartan medoxomil(TAK 491) is an orally administered angiotensin II receptor type 1 antagonist with IC50 of 0.62 nM, which used in the treatment of adults with essential hypertension.
Azilsartan medoxomil(TAK 491) is an orally administered angiotensin II receptor type 1 antagonist with IC50 of 0.62 nM, which used in the treatment of adults with essential hypertension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azilsartan medoxomil
CAS 863031-21-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H24N4O8
Cantidad 5 mg
Sinónimo TAK-491
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (219.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NC(ON5)=O)C=C3)=CC=C1)OCC6=C(C)OC(O6)=O
Peso molecular (g/mol) 568.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.53
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation