Learn More
Azilsartan, MedChemExpress
Código de producto. 16492377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492377 50 mg 50 miligramos
16456596 100 mg 100 miligramos
16416258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14914
MedChemExpress Azilsartan(TAK-536) is a specific and potent angiotensin II type 1 receptor antagonist with IC50 of 2.6 nM.
Azilsartan(TAK-536) is a specific and potent angiotensin II type 1 receptor antagonist with IC50 of 2.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azilsartan
CAS 147403-03-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H20N4O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo TAK-536
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (54.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C(N5)=NOC5=O)C=C3)=CC=C1)O
Peso molecular (g/mol) 456.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.45
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation