Learn More
Azilsartan Kamedoxomil (>90%), TRC
Código de producto. 30136253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136253 25 mg 25 miligramos
30005921 250 mg 250 miligramos
17930925 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA96560525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 863031-24-7
Fórmula molecular C30H23KN4O8
Peso molecular (g/mol) 606.62
Sinónimo Azilsartan Medoxomil Monopotassium Salt
Nombre IUPAC potasio; (5-metil-2-oxo-1,3-dioxol-4-il)metil 2-etoxi-3-[[4-[2-(5-oxo-1-oxa-2-aza-4-azanidaciclopent-2-en-3-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato
SMILES [K+].CCOc1nc2cccc(C(=O)OCC3=C(C)OC(=O)O3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5C6=NOC(=O)[N-]6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azilsartan Kamedoxomil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H24N4O8.K/c1-3-38-28-31-23-10-6-9-22(27(35)39-16-24-17(2)40-30(37)41-24)25(23)34(28)15-18-11-13-19(14-12-18)20-7-4-5-8-21(20)26-32-29(36)42-33-26;/h4-14H,3,15-16H2,1-2H3,(H,32,33,36);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.1153
Porcentaje de pureza >95%