Learn More
Éster carbonil dioxoleno de imidazol de azilsartán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azilsartan Imidazole Carbonyl Dioxolene Ester |
| CAS | 1514933-19-7 |
| Fórmula molecular | C33 H28 N6 O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 2-ethoxy-1-[[2'-[(hydroxyamino)[(1H-imidazol-1-ylcarbonyl)imino]methyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 2-ethoxy-1-[[2'-[N'-hydroxy-N-[(1H-imidazol-1-yl)carbonyl]carbamimidoyl]biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C33H28N6O8/c1-3-43-31-36-26-10-6-9-25(30(40)44-18-27-20(2)45-33(42)46-27)28(26)39(31)17-21-11-13-22(14-12-21)23-7-4-5-8-24(23)29(34)37-47-32(41)38-16-15-35-19-38;1-3-44-32-35-26-10-6-9-25(30(40)45-18-27-20(2)46-33(42)47-27)28(26)39(32)17-21-11-13-22(14-12-21)23-7-4-5-8-24(23)29(37-43)36-31(41)38-16-15-34-19-38/h4-16,19H,3,17-18H2,1-2H3,(H2,34,37);4-16,19,43H,3,17-18H2,1-2H3,(H,36,37,41) |
| SMILES | CCOc1nc2cccc(C(=O)OCC3=C(C)OC(=O)O3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5\C(=N\OC(=O)n6ccnc6)\N.CCOc7nc8cccc(C(=O)OCC9=C(C)OC(=O)O9)c8n7Cc%10ccc(cc%10)c%11ccccc%11\C(=N\O)\NC(=O)n%12ccnc%12 |
| Nombre IUPAC | 2-etoxi-3-[[4-[2-[(Z)-N'-hidroxi-N-(imidazol-1-carbonil)carbamimidoil]fenil]fenil]metil]bencimidazol-4-carboxilato de (5-metil-2-oxo-1,3-dioxol-4-il)metilo; 2-etoxi-3-[[4-[2-[(Z)-N'-(imidazol-1-carboniloxi)carbamimidoil]fenil]fenil]metil]bencimidazol-4-carboxilato de (5-metil-2-oxo-1,3-dioxol-4-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 636.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 636.1969 |