Learn More
Ácido Hidroxi de Azilsartán, TRC
Código de producto. 17963545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963545 50 mg 50 miligramos
17961635 10 mg 10 miligramos
17914795 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA92693050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1397836-49-5
Fórmula molecular C24 H22 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 430.462
Sinónimo 2-Ethoxy-1-[[2'-[(hydroxyamino)iminomethyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid;
Nombre IUPAC 2-etoxi-3-[[4-[2-(N-hidroxicarbamimidilo)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxílico ácido
SMILES CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=N)NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azilsartan Hydroxy Acid
Nombres de analitos o componentes Azilsartan Hydroxy Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C24H22N4O4/c1-2-32-24-26-20-9-5-8-19(23(29)30)21(20)28(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22(25)27-31/h3-13,31H,2,14H2,1H3,(H2,25,27)(H,29,30)
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.1641