Learn More
Éster metílico de azilsartán-d5, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Azilsartan-d5 Methyl Ester |
| CAS | 1794766-42-9 |
| Fórmula molecular | C26H17D5N4O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[[2'-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic-d5 Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H22N4O5/c1-3-34-25-27-21-10-6-9-20(24(31)33-2)22(21)30(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23-28-26(32)35-29-23/h4-14H,3,15H2,1-2H3,(H,28,29,32)/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C5=NC(=O)ON5 |
| Nombre IUPAC | 3-[[4-[2-(5-oxo-2H-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]fenil]metil]-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)benzimidazol-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 475.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 475.1904 |