Learn More
Azilsartan-d5, MedChemExpress
Código de producto. 16441459
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16441459 1 mg 1 miligramo
16428847 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16441459 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14914S
MedChemExpress Azilsartan D5 (TAK-536 D5) is the deuterium labeled Azilsartan(TAK-536), which is a specific and potent angiotensin II type 1 receptor antagonist.
Azilsartan D5 (TAK-536 D5) is the deuterium labeled Azilsartan(TAK-536), which is a specific and potent angiotensin II type 1 receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azilsartan-d5
CAS 1346599-45-8
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C25H15D5N4O5
Color Blanco
Sinónimo TAK-536-d5
SMILES OC(C1=CC=CC2=C1N(C(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])=N2)CC(C=C3)=CC=C3C4=CC=CC=C4C5=NC(ON5)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 461.48
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.48
Porcentaje de pureza 98.0%