Learn More
Azilsartán amida medoxomilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azilsartan Amide Medoxomil |
| CAS | 1696392-12-7 |
| Fórmula molecular | C29H25N3O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-[[2'-(Aminocarbonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H25N3O7/c1-3-36-28-31-23-10-6-9-22(27(34)37-16-24-17(2)38-29(35)39-24)25(23)32(28)15-18-11-13-19(14-12-18)20-7-4-5-8-21(20)26(30)33/h4-14H,3,15-16H2,1-2H3,(H2,30,33) |
| SMILES | CCOc1nc2cccc(C(=O)OCC3=C(C)OC(=O)O3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 3-[[4-(2-carbamoilfenil)fenil]metil]-2-etoxibencimidazol-4-carboxilato de (5-metil-2-oxo-1,3-dioxol-4-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 527.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 527.1693 |