Learn More
Azidoetanol, TRC
Código de producto. 30136239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136239 10 g 10 g
30136594 5 g 5 g
30004836 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA84856010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1517-05-1
Fórmula molecular C2 H5 N3 O
Peso molecular (g/mol) 87.08
Sinónimo Ethanol, 2-azido-, -Azido-2-hydroxyethane, 2-Azido-1-ethanol, 2-Azidoethanol, 2-Hydroxyethyl azide, Azidoethanol, 2-Azidoethanol
Nombre IUPAC 2-azidoetanol
SMILES OCCN=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Azidoethanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5N3O/c3-5-4-1-2-6/h6H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.0433
Porcentaje de pureza >95%