Learn More
Éster succinimidílico del ácido azidoacético, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Azidoacetic Acid NHS ester |
| CAS | 824426-32-6 |
| Fórmula molecular | C6H6N4O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-Amino-1-hydroxy-2-(hydroxymethyl)hexane, 2-(4-Aminobutyl)-1,3-propanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N4O4/c7-9-8-3-6(13)14-10-4(11)1-2-5(10)12/h1-3H2 |
| SMILES | [N-]=[N+]=NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il)2-azidoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 198.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0389 |