Learn More
Éster de azido-peg8-nhs (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azido-peg8-nhs Ester |
| CAS | 1204834-00-3 |
| Fórmula molecular | C23 H40 N4 O12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Azido-dPEG |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H40N4O12/c24-26-25-4-6-32-8-10-34-12-14-36-16-18-38-20-19-37-17-15-35-13-11-33-9-7-31-5-3-23(30)39-27-21(28)1-2-22(27)29/h1-20H2 |
| SMILES | [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoetoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]propanoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 564.583 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 564.264 |