Learn More
Azido-PEG7-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azido-PEG7-amine |
| CAS | 1333154-77-0 |
| Fórmula molecular | C16H34N4O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 23-Azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H34N4O7/c17-1-3-21-5-7-23-9-11-25-13-15-27-16-14-26-12-10-24-8-6-22-4-2-19-20-18/h1-17H2 |
| SMILES | NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoetoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 394.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.2427 |