Learn More
Conjugado de azido-PEG3-carboxitetrametilrodamina110, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410377 25 mg 25 miligramos
15400377 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64510.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
Azido-PEG3-carboxytetramethylrhodamine is used as a water soluble azide functionalized- TAMRA dye. The water-soluble PEG spacer minimizes the interaction between the dye and the biomolecule to be labeled, used to detect or label alkyne- or cyclooctyne-containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following an azide-alkyne click chemistry reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La azido-PEG3-carboxitetrametilrodamina se utiliza como colorante TAMRA de azida soluble en agua. El separador de PEG soluble en agua minimiza la interacción entre el colorante y la biomolécula que se va a etiquetar, utilizada para detectar o etiquetar moléculas o biomoléculas que contienen alquinos o ciclooctinos mediante espectroscopia de fluorescencia tras una reacción química de clic de azídico-alquino.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Absorbancia máxima a 546 nm; emisión máxima a 565 nm. Coeficiente de extinción: 92 000 por cm por M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1350702-25-8
Fórmula molecular C33H38N6O7
Número MDL MFCD22380734
Sinónimo Azide-Fluor 545
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azido-PEG3-carboxytetramethylrhodamine 110 conjugate
Color Rojo
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 630.7
Forma física Sólido