Learn More
Conjugado de azido-PEG3-carboxirodamina 110, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416729 5 mg 5 miligramos
15426729 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65107.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
It is suitable for confocal laser scanning microscopy. Its long PEG spacer should reduce any steric effect of the dye on the molecule to be labeled. Carboxyrhodamine 110 and its derivatives are superior alternatives to other green fluorescent dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es adecuado para la microscopía láser de barrido confocal. Su espaciador largo de PEG debería reducir cualquier efecto estérico del tinte en la molécula que se va a etiquetar. La carboxirodamina 110 y sus derivados son alternativas superiores a otros colorantes fluorescentes verdes.
Solubilidad
Soluble en DMSO, DMF o metanol.
Notas
Excite utilizando la línea espectral de 488 nm del láser de iones de argón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1536327-95-3
Fórmula molecular C29H30N6O7
Número MDL MFCD22380746
Sinónimo Azide-Fluor 488
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azido-PEG3-carboxyrhodamine 110 conjugate
Color Rojo
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Soluble in DMSO,DMF or methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.59
Forma física Sólido