Learn More
Conjugado de azido-PEG3-biotina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406689 100 mg 100 miligramos
15496679 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64996.MC
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un conjugado de azida-biotina con espaciador de PEG que sirve para mejorar la solubilidad en medios acuosos.
Biotinylation reagent for labeling alkyne containing molecules or biomolecules using either copper-catalyzed 1,3 dipolar cycloaddition click chemistry or copper-free click chemistry with cyclooctyne derivatives. The azide group reacts with alkynes to form a stable triazole linkage facilitating the introduction of biotin into your alkyne modified system of interest. This reaction is bioorthogonal or in other words compatible with biological systems in that it?s components do not react with the biological environment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactivo de biotinilación para el etiquetado de moléculas o biomoléculas que contengan alquinos utilizando la química de clic de cicloadición dipolar 1,3 catalizada por cobre o la química de clic libre de cobre con derivados de ciclooctilina. El grupo de azida reacciona con los alquinos para formar un enlace estable de triazol, lo que facilita la introducción de biotina en su sistema de interés modificado por alquinos. Esta reacción es bioortogonal o, en otras palabras, compatible con los sistemas biológicos, ya que sus componentes no reaccionan con el entorno biológico.
Solubilidad
Soluble en DMSO, DMF y agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.′ Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 875770-34-6
Fórmula molecular C18H32N6O5S
Peso molecular (g/mol) 444.551
Número MDL MFCD20134145
Clave InChI ZWFOOMQCYIGZBE-ZOBUZTSGSA-N
Sinónimo biotin-peg3-azide, n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl biotinamide, n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamide, biotin-peg4-n3, azide-peg3-biotin conjugate, azido-peg3-biotin conjugate, 11-r-+-biotinylamino-1-azido-3,6,9-trioxaundecane, 3abeta,6abeta-n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazole-4alpha-pentanamide
PubChem CID 60146223
Nombre IUPAC 5-[(3aS,4S,6AR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]-N-[2-[22-(2-azidoetoxi)etoxi]etil]pentanamida
SMILES C1C2C(C(S1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azido-PEG3-biotin conjugate
Color Blanco a gris
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Solubile in DMSO,DMF and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.55
Forma física Sólido