Learn More
Azido-PEG3-azida, TRC
Código de producto. 30359247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359247 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30359247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4168751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,11-Diazido-3,6,9-trioxaundecane
CAS 101187-39-7
Fórmula molecular C8 H16 N6 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,1'-Oxybis[2-(2-azidoethoxy)ethane, 1-Azido-2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane, 1,11-Diazido-3,6,9-trioxaundecane
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N6O3/c9-13-11-1-3-15-5-7-17-8-6-16-4-2-12-14-10/h1-8H2
SMILES [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC 1-azido-2-[2-[2-(2-azidoetoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etano
Peso molecular (g/mol) 244.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1284