Learn More
Azido-PEG3-alcohol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol |
| CAS | 86520-52-7 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N3 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 8-Azido-3,6-dioxaoctanol, 1-Azido-8-hydroxy-3,6-dioxaoctane, 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2 |
| SMILES | OCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2-azidoetoxi)etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 175.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0957 |