Learn More
Azido-PEG2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanamine |
| CAS | 166388-57-4 |
| Fórmula molecular | C6 H14 N4 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(2-(2-Azidoethoxy)ethoxy)ethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N4O2/c7-1-3-11-5-6-12-4-2-9-10-8/h1-7H2 |
| SMILES | NCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2-azidoetoxi)etoxi]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 174.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1117 |