Learn More
Azido-PEG1-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azido-PEG1-amine |
| CAS | 464190-91-8 |
| Fórmula molecular | C4H10N4O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Triethylene glycol mono-2-azidoethyl ether, 2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 1-Azido-11-hydroxy-3,6,9-trioxaundecane, 1-Azido-3,6,9-trioxaundecane-11-ol, 11-Azido-3,6,9-trioxadodecanol, 11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-ol, 11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol, [2-(2-(2-(2-Azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethan-1-ol] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N4O/c5-1-3-9-4-2-7-8-6/h1-5H2 |
| SMILES | C(COCCN=[N+]=[N-])N |
| Nombre IUPAC | 2-(2-azidoetoxi)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 130.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0855 |