Learn More
Azido-PEG1-ácido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azido-PEG1-acid |
| CAS | 1393330-34-1 |
| Fórmula molecular | C5H9N3O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Azidoethoxy)-propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N3O3/c6-8-7-2-4-11-3-1-5(9)10/h1-4H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CCOCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(2-azidoetoxi)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 159.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0644 |