Learn More
Azido-eritro-esfingosina, TRC
Código de producto. 30179605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179605 25 mg 25 miligramos
30179519 1 mg 1 miligramo
30179193 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA92650025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103348-49-8
Fórmula molecular C18 H35 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 325.49
Nombre IUPAC (E,2S,3R)-2-azidooctadec-4-ene-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)N=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azido-erythro-sphingosine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H35N3O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(23)17(16-22)20-21-19/h14-15,17-18,22-23H,2-13,16H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.2729