Learn More
Azido 2-acetamido-2-desoxi-3,4,6-tri-O-acetil-beta-D-galactopiranosilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azido 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl |
| CAS | 39541-20-3 |
| Fórmula molecular | C14H20N4O8 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Azido 2-(Acetylamino)-2-deoxy-beta-D-galactopyranosyl 3,4,6-Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N4O8/c1-6(19)16-11-13(25-9(4)22)12(24-8(3)21)10(5-23-7(2)20)26-14(11)17-18-15/h10-14H,5H2,1-4H3,(H,16,19) |
| SMILES | CC(=O)NC1C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(COC(=O)C)OC1N=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | Acetato de (5-acetamido-3,4-diacetiloxi-6-azidooxan-2-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 372.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.1281 |