Learn More
Azidamfenicol, TRC
Código de producto. 30336203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30336203 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30336203 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA9268535MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azidamfenicol
CAS 13838-08-9
Fórmula molecular C11H13N5O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2-Azido-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, Azidamfenicol, Azidamphenicol, Azidoamphenicol, D-(-)-threo-1-p-Nitrophenyl-2-azidoacetylamino-1,3-propanediol, Leukomycin N, D-Threo-(-)-2-azido-N-[beta-hydroxy-alpha-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]-acetamide, [R-(R*,R*)]-2-Azido-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N5O5/c12-15-13-5-10(18)14-9(6-17)11(19)7-1-3-8(4-2-7)16(20)21/h1-4,9,11,17,19H,5-6H2,(H,14,18)/t9-,11-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](NC(=O)CN=[N+]=[N-])[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-azido-N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(4-nitrofenil)propan-2-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 295.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0917
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.