Learn More
AZI2/NAP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16884014 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16884014 20 μL 20 microlitros
16874014 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16884014
Marca: Proteintech 150421AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
AZI2, or NAP1, contributes to the activation of NFKB (Fujita et al., 2003 ).
Especificaciones
Antígeno AZI2/NAP1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.41 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica AZI2
N.º de referencia del gen Q9H6S1
Alias de gen 5 azacytidine induced 2, AZ2, AZI2, Nak associated protein 1, NAP1, TILP
Símbolos de los genes AZI2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno AZI2/NAP1 Fusion Protein Ag6892
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64343
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG