Learn More
AZI2/NAP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16874014 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16874014 150 μL 150 microlitros
16884014 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16874014 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 150421AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
AZI2, or NAP1, contributes to the activation of NFKB (Fujita et al., 2003 ).
Especificaciones
Antígeno AZI2/NAP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.41 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica AZI2
N.º de referencia del gen Q9H6S1
Alias de gen 5 azacytidine induced 2, AZ2, AZI2, Nak associated protein 1, NAP1, TILP
Símbolos de los genes AZI2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno AZI2/NAP1 Fusion Protein Ag6892
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64343
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG