Learn More
Clorhidrato de azetidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10346924 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346924 1 g Frasco de vidrio 1 g
10356924 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10346924 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398730010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 36520-39-5 | C3H7N·HCl | 93.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36520-39-5
Fórmula molecular C3H7N·HCl
Peso molecular (g/mol) 93.56
Número MDL MFCD00191762
Clave InChI HGQULGDOROIPJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azetidine hydrochloride, azetidine hcl, trimethyleneimine hydrochloride, azetidine, hydrochloride, azetidinehydrochloride, azetidine-hcl, azetidine hcl salt, azetidine-hydrochloride, azetidine; hydrochloride, acmc-1aiho
PubChem CID 12308726
Nombre IUPAC azetidina; clorhidrato
SMILES C1CNC1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azetidine hydrochloride
Punto de fusión >300°C
Temperatura de inflamación 152°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.56
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Azetidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.