Learn More
Clorhidrato de azetidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456388 1 g 1 g
15466388 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59935.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36520-39-5 | C3H8ClN | 93.554 g/mol
Azetidine hydrochloride is a building block for azetidine synthesis and a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de azetidina es un compuesto básico para la síntesis de azetidina y un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (103,8 °C a 760 mmHg).
Notas
Higroscópico. Reacciona con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36520-39-5
Fórmula molecular C3H8ClN
Peso molecular (g/mol) 93.554
Número MDL MFCD00191762
Clave InChI HGQULGDOROIPJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azetidine hydrochloride, azetidine hcl, trimethyleneimine hydrochloride, azetidine, hydrochloride, azetidinehydrochloride, azetidine-hcl, azetidine hcl salt, azetidine-hydrochloride, azetidine; hydrochloride, acmc-1aiho
PubChem CID 12308726
Nombre IUPAC azetidina; clorhidrato
SMILES C1CNC1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azetidine hydrochloride
Punto de fusión >300°C
Temperatura de inflamación 152°C (306°F)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (103.8°C at 760mmHg).
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.56
Porcentaje de pureza 97%