Learn More
Acetidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422818 5 g 5 g
15412818 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56351.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 503-29-7 | C3H7N | 57.096 g/mol
Azetidine is involved in a high yielding palladium-catalyzed cross-coupling reaction with aryl bromides. Further, it is used in Ullmann type coupling reaction with iodonitroflourenes. In addition to this, it reacts with bis-(3-amino-propyl)-amine to prepare N,N'-bis-(3-amino-propyl)-propanediyldiamine using palladium as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La azetidina participa en una reacción de acoplamiento cruzado catalizada por paladio de alto rendimiento con bromuros de arilo. Además, se utiliza en la reacción de acoplamiento de tipo Ullmann con yodonitroflourenos. Además de esto, reacciona con la bis-(3-amino-propil)-amina para preparar N,N′-bis-(3-amino-propil)-propanediildiamina usando paladio como catalizador.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible al aire y al calor. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503-29-7
Fórmula molecular C3H7N
Peso molecular (g/mol) 57.096
Número MDL MFCD00005165
Clave InChI HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azacyclobutane, trimethylene imine, 1,3-propylenimine, trimethylenimine, azetidin, unii-37s883xdwr, azetidine, l, polypropylene amine, azete, tetrahydro, azetidine
PubChem CID 10422
ChEBI CHEBI:30968
Nombre IUPAC acetidina
SMILES C1CNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azetidine
Densidad 0.847
Punto de ebullición 61°C to 62°C
Temperatura de inflamación −21°C (−6°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Beilstein 102384
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.1
Porcentaje de pureza 98%