Learn More
Ácido azetidina-3-carboxílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478917 5 g 5 g
15488917 250 mg 250 miligramos
15468917 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52294.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36476-78-5 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Azetidine-3-carboxylic acid derivatives has potential biological and foldameric applications. Azetidine-3-carboxylic acid, a fairly strained molecule provides oxadiazoles in good yields. Azetidine-3-carboxylic acid is used as a chemical hybridising agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los derivados del ácido azetidina-3-carboxílico tienen posibles aplicaciones biológicas y de los plegómeros. El ácido azetidina-3-carboxílico es una molécula bastante tensa que proporciona oxadiazoles en buenas producciones. El ácido azetidina-3-carboxílico se utiliza como agente hibridante químico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36476-78-5
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.11
Número MDL MFCD00191763
Clave InChI GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetanecarboxylic acid, 3-carboxyazetidine, caswell no. 063c, h-aze 3-oh, azetane-3-carboxylic acid, epa pesticide chemical code 128830, 3-azetidine carboxylic acid, l-azetidine-3-carboxylic acid, azetidine-3-carboxylicacid
PubChem CID 93192
Nombre IUPAC ácido azetidina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azetidine-3-carboxylic acid
Punto de fusión ∽250°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.11
Porcentaje de pureza ≥98%