Learn More
Azetidina-2-ácido carboxílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17251322 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17251322 5 g 5 g
17241322 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17251322 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 466900050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2517-04-6 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2517-04-6
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.11
Clave InChI IADUEWIQBXOCDZ-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC Azetidina-2-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azetidine-2-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1