Learn More
Azetidine-2-carboxylic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16497936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497936 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16497936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY75308
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Azetidine-2-carboxylic acid is a non proteinogenic amino acid homologue of proline. Found in common beets. Azetidine-2-carboxylic acid can be misincorporated into proteins in place of proline in many species, including humans. Toxic and teratogenic agent.
Azetidine-2-carboxylic acid is a non proteinogenic amino acid homologue of proline. Found in common beets. Azetidine-2-carboxylic acid can be misincorporated into proteins in place of proline in many species, including humans. Toxic and teratogenic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azetidine-2-carboxylic acid
CAS 2517-04-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H7NO2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (494.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1NCC1
Peso molecular (g/mol) 101.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death