Learn More
Sal clorhidrato de azetidin-3-ol, TRC
Código de producto. 30339859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339859 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30339859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA81320025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azetidin-3-ol, Hydrochloride Salt
CAS 18621-18-6
Fórmula molecular C3 H7 N O . Cl H
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
SMILES Cl.OC1CNC1
Nombre IUPAC azetidin-3-ol;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 109.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0294