Learn More
Oxima de azepan-2-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10496462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10496462 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10496462 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD11194DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azepan-2-one oxime
CAS 19214-08-5
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H12N2O
Número MDL MFCD00053062
Cantidad 1 g
Sinónimo azepan-2-one oxime, n-azepan-2-ylidene hydroxylamine, 2z-azepan-2-one oxime, 2h-azepin-7-amine,3,4,5,6-tetrahydro-n-hydroxy, n-2e-azepan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyimino azaperhydroepine, n-2z-azepan-2-ylidene hydroxylamine, caprolactam-oxime, hieh@hpdeewafjjadp, azepan-2-oneoxime
Clave InChI PPOHPUOKXMNCCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES O\N=C1/CCCCCN1
Nombre IUPAC N-(3,4,5,6-tetrahidro-2H-azepin-7-il)hidroxilamina
Peso molecular (g/mol) 128.18
PubChem CID 1810625
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 97%