Learn More
Azemiglitazone, MedChemExpress
Descripción
Azemiglitazone (MSDC-0602), a PPARγ-sparing thiazolidinedione (TZD), interacts with the mitochondrial pyruvate carrier (MPC) and inhibits its activity and has the potential for type 2 diabetes study with reducing risk of PPARγ-mediated side effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azemiglitazone |
| CAS | 1133819-87-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H17NO5S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | MSDC-0602 |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (336.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1C(SC(N1)=O)CC2=CC=C(OCC(C3=CC(OC)=CC=C3)=O)C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 371.41 |
| Mostrar más |